Anti-PRR7 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: TRAP3/10]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85830-100EA 335 EUR InStock
ANTIA85830-100
Anti-PRR7 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: TRAP3/10]
Anticorps
Mouse monoclonal [TRAP3/10] antibody to PRR7 for WB and ICC with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, ICC
  • Recommended dilutions: ICC: 10 µg/ml, WB: 1 µg/ml
Type: Primary
Antigen: PRR7
Clonality: Monoclonal
Clone: TRAP3/10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité