Anti-CD85j Mouse Monoclonal Antibody [Clone: GHI/75]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85831-100EA 250 EUR InStock
ANTIA85831-100
Anti-CD85j Mouse Monoclonal Antibody [Clone: GHI/75]
Anticorps
Mouse monoclonal [GHI/75] antibody to CD85j for flow cytometry, IP and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP, WB
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD85j
Clonality: Monoclonal
Clone: GHI/75
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité