Anti-CD206 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 15-2]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85837-100EA 250 EUR InStock
ANTIA85837-100
Anti-CD206 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 15-2]
Anticorps
Mouse monoclonal [15-2] antibody to CD206 for flow cytometry, IP, WB, IHC-Fr, ICC and functional studies with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP, WB, IHC-Fr, ICC, functional studies
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD206
Clonality: Monoclonal
Clone: 15-2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité