Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NTAL Mouse Monoclonal Antibody [Clone: NAP-07] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85920-100EA 450 EUR InStock
ANTIA85920-100
Anti-NTAL Mouse Monoclonal Antibody [Clone: NAP-07] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Mouse monoclonal [NAP-07] antibody to NTAL (PE) for flow cytometry with samples derived from mouse and human.

  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 5 µg/ml

Type: Primary
Antigen: NTAL
Clonality: Monoclonal
Clone: NAP-07
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité