Anti-IL-9R Mouse Monoclonal Antibody [Clone: AH9R7] (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85955-100EA 335 EUR InStock
ANTIA85955-100
Anti-IL-9R Mouse Monoclonal Antibody [Clone: AH9R7] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Mouse monoclonal [AH9R7] antibody to IL-9R (PE) for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: This reagent is designed for analysis of human blood cells using 10 µl reagent/100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension
Type: Primary
Antigen: IL-9R
Clonality: Monoclonal
Clone: AH9R7
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité