Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-16]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85958-100EA 250 EUR InStock
ANTIA85958-100
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-16]
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-16] antibody to CD4 for flow cytometry and IP with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD4
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-16
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité