Anti-CD56 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-188] (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85982-100EA 335 EUR InStock
ANTIA85982-100
Anti-CD56 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-188] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-188] antibody to CD56 (APC) for flow cytometry with samples derived from human and non-human primates.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: This reagent is designed for analysis of human blood cells using 10 µl reagent/100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension
Type: Primary
Antigen: CD56
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-188
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Non-Human Primates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité