Anti-CD59 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-43] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85985-100EA 290 EUR InStock
ANTIA85985-100
Anti-CD59 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-43] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-43] antibody to CD59 (FITC) for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: This reagent is designed for analysis of human blood cells using 20 µl reagent/100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension
Type: Primary
Antigen: CD59
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-43
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité