Anti-CD56 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-188]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85988-100EA 250 EUR InStock
ANTIA85988-100
Anti-CD56 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-188]
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-188] antibody to CD56 for flow cytometry, IP and IHC-P with samples derived from human and non-human primates.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 3 µg/ml, IHC-P: 1:50
Type: Primary
Antigen: CD56
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-188
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Non-Human Primates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité