Anti-CD59 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-43]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85989-100EA 250 EUR InStock
ANTIA85989-100
Anti-CD59 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-43]
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-43] antibody to CD59 for flow cytometry, IP and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 10 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD59
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-43
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité