Anti-Ku80 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-54]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85990-100EA 270 EUR InStock
ANTIA85990-100
Anti-Ku80 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-54]
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-54] antibody to Ku80 for ICC and IP with samples derived from human.
  • Validated applications: ICC, IP
  • Recommended dilutions: ICC: 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Ku80
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-54
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité