L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
ANTHONY S1 Safety Shoes, Lace-Up, Low, ESD, Type 2, Elten
Fournisseur: ELTEN
1727502/39 7275502/41 1727502/36 7275502/48 7275502/42 7275502/40 7275502/47 1727502/38 1727502/37 7275502/43 7275502/46 7275502/44 7275502/45
ELTN1727502/39EA 85.9 EUR InStock
ELTN1727502/39 ELTN7275502/41 ELTN1727502/36 ELTN7275502/48 ELTN7275502/42 ELTN7275502/40 ELTN7275502/47 ELTN1727502/38 ELTN1727502/37 ELTN7275502/43 ELTN7275502/46 ELTN7275502/44 ELTN7275502/45
ANTHONY S1 Safety Shoes, Lace-Up, Low, ESD, Type 2, Elten
Chaussures et bottes
Lace-up safety shoes made from a microfibre/mesh material blend.
  • Microfibre/mesh material
  • Fabric lining for natural ventilation
  • Full, padded bellows tongue
  • Semi-orthopaedic inlay black ESD sole
  • Soft fleece ESD insole
  • TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2
  • Steel toe cap
Designed for use in dry work areas, such as industry, storage, transport, and assembly (S1 environments). These safety shoes are also suitable for use in areas where there is a risk of electrostatic discharge (ESDS/ESD).
Certifications: EN ISO 20345:2022 S1 FO, form A.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité