Anti-PI 3 Kinase catalytic subunit alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-PI3.H1047R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA95056-100EA 460 EUR InStock
ANTIA95056-100 ANTIA95056-50
Anti-PI 3 Kinase catalytic subunit alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-PI3.H1047R]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-PI3.H1047R) antibody to PIK3CA H1047R for IHC and WB with samples derived from Human.
  • Validated Applications: IHC, WB
Type: Primary
Antigen: PI 3 Kinase catalytic subunit alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-PI3.H1047R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité