Anti-Androgen Receptor Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-AR]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A95527-100 A95527-50
ANTIA95527-100EA 475 EUR InStock
ANTIA95527-100 ANTIA95527-50
Anti-Androgen Receptor Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-AR]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-AR) antibody to Androgen Receptor for IHC and WB with samples derived from Human.
  • Validated Applications: IHC, WB
Type: Primary
Antigen: Androgen Receptor
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-AR
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité