Anti-smooth muscle Actin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-SMA]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA95677-50EA 345 EUR InStock
ANTIA95677-50 ANTIA95677-100
Anti-smooth muscle Actin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-SMA]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-SMA) antibody to smooth muscle Actin for IHC with samples derived from Human.
  • Validated Applications: IHC
Type: Primary
Antigen:
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-SMA
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité