Anti-Cytokeratin 8 + 18 + 19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CK19]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA95692-100EA 460 EUR InStock
ANTIA95692-100 ANTIA95692-50
Anti-Cytokeratin 8 + 18 + 19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CK19]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-CK19) antibody to Cytokeratin 19 for IHC and WB with samples derived from Human.
  • Validated Applications: IHC, WB
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 8 + 18 + 19
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-CK19
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité