Anti-Cytokeratin 7+17 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CK17]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A95694-100 A95694-50
ANTIA95694-100EA 475 EUR InStock
ANTIA95694-100 ANTIA95694-50
Anti-Cytokeratin 7+17 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CK17]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-CK17) antibody to Cytokeratin 17 for IHC and WB with samples derived from Human.
  • Validated Applications: IHC, WB
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 7+17
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-CK17
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité