Anti-p63 Protein + HMW Cytokeratin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CK14]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A95696-100 A95696-50
ANTIA95696-100EA 475 EUR InStock
ANTIA95696-100 ANTIA95696-50
Anti-p63 Protein + HMW Cytokeratin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CK14]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-CK14) antibody to Cytokeratin 14 for IHC and WB with samples derived from Human.
  • Validated Applications: IHC, WB
Type: Primary
Antigen: p63 Protein + HMW Cytokeratin
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-CK14
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité