Anti-Nucleophosmin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-NPM]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A96294-100 A96294-50
ANTIA96294-100EA 475 EUR InStock
ANTIA96294-100 ANTIA96294-50
Anti-Nucleophosmin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-NPM]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-NPM) antibody to Nucleophosmin for IHC and WB with samples derived from Human.
  • Validated Applications: IHC, WB
Type: Primary
Antigen: Nucleophosmin
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-NPM
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité