Anti-Cytokeratin 6a Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CK6]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A96297-100 A96297-50
ANTIA96297-100EA 460 EUR InStock
ANTIA96297-100 ANTIA96297-50
Anti-Cytokeratin 6a Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CK6]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-CK6) antibody to Cytokeratin 6 for IHC and WB with samples derived from Human.
  • Validated Applications: IHC, WB
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 6a
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-CK6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité