Anti-pan Cadherin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-MCDH]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A96299-100 A96299-50
ANTIA96299-100EA 460 EUR InStock
ANTIA96299-100 ANTIA96299-50
Anti-pan Cadherin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-MCDH]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-MCDH) antibody to pan Cadherin for IHC and WB with samples derived from Human.
  • Validated Applications: IHC, WB
Type: Primary
Antigen:
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-MCDH
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité