Anti-procollagen type IIA Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CII]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A96501-100 A96501-50
ANTIA96501-100EA 475 EUR InStock
ANTIA96501-100 ANTIA96501-50
Anti-procollagen type IIA Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CII]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-CII) antibody to Collagen Type II for IHC with samples derived from Human.
  • Validated Applications: IHC
Type: Primary
Antigen: procollagen type IIA
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-CII
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité