Anti-p63 Protein + HMW Cytokeratin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CK16]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A96672-100 A96672-50
ANTIA96672-100EA 475 EUR InStock
ANTIA96672-100 ANTIA96672-50
Anti-p63 Protein + HMW Cytokeratin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CK16]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-CK16) antibody to Cytokeratin 16 for IHC with samples derived from Human.
  • Validated Applications: IHC
Type: Primary
Antigen: p63 Protein + HMW Cytokeratin
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-CK16
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité