Anti-Calretinin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-Calret 1]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A96687-100 A96687-50
ANTIA96687-100EA 460 EUR InStock
ANTIA96687-100 ANTIA96687-50
Anti-Calretinin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-Calret 1]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-Calret 1) antibody to Calretinin for IHC with samples derived from Human.
  • Validated Applications: IHC
Type: Primary
Antigen: Calretinin
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-Calret 1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité