Anti-CCT6A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA97045-100EA 460 EUR InStock
ANTIA97045-100
Anti-CCT6A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to CCT6A for IHC and ELISA with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: IHC, ELISA
  • Recommended Dilutions: IHC: 1:50 to 1:100, ELISA: 1:10000
Type: Primary
Antigen: CCT6A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité