Anti-Wilms Tumor Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-WT1]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A97062-100 A97062-50
ANTIA97062-100EA 475 EUR InStock
ANTIA97062-100 ANTIA97062-50
Anti-Wilms Tumor Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-WT1]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-WT1) antibody to Wilms' Tumor 1 for IHC with samples derived from Human.
  • Validated Applications: IHC
Type: Primary
Antigen: Wilms Tumor Protein
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-WT1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité