Anti-Chromogranin A Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CGA]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA97063-100EA 460 EUR InStock
ANTIA97063-100 ANTIA97063-50
Anti-Chromogranin A Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CGA]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-CGA) antibody to Chromogranin A for IHC with samples derived from Human.
  • Validated Applications: IHC
Type: Primary
Antigen: Chromogranin A
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-CGA
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité