Anti-IRE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA98163-100EA 460 EUR InStock
ANTIA98163-100
Anti-IRE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to ERN2 for IHC, IF and ELISA with samples derived from Human and Mouse.
  • Validated Applications: IHC, IF, ELISA
  • Recommended Dilutions: IHC: 1:50 to 1:100, IF: 1:100 to 1:500, ELISA: 1:10000
Type: Primary
Antigen: IRE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité