Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG2c Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT99]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA97-100EA 430 EUR InStock
ANTIA97-100 ANTIA97-200
Anti-IgG2c Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT99]
Anticorps
Mouse monoclonal (KT99) antibody to IgG2c for ELISA with samples derived from Rat.

  • Validated Applications: ELISA
  • Recommended Dilutions: ELISA: 1/1000, WB: 1/500 to 1/10000

Type: Primary
Antigen: IgG2c
Clonality: Monoclonal
Clone: KT99
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité