Anti-alpha Internexin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E3]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85448-500EA 500 EUR InStock
ANTIA85448-500 ANTIA85448-250
Anti-alpha Internexin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E3]
Anticorps
Mouse monoclonal (2E3) antibody to alpha Internexin for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from Human, Rat, Mouse and Bovine.
  • Validated Applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended Dilutions: WB: 1:10000, ICC/IF: 1:5000, IHC: 1:500
Type: Primary
Antigen: alpha Internexin
Clonality: Monoclonal
Clone: 2E3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human;Rat;Mouse;Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité