Anti-Ubiquitin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85455-100EA 500 EUR InStock
ANTIA85455-100 ANTIA85455-50
Anti-Ubiquitin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to Ubiquitin for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from Human, Rat and Mouse.
  • Validated Applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended Dilutions: WB: 1:5000 to 1:10000, ICC/IF: 1:500 to 1:1000, IHC: 1:500 to 1:100
Type: Primary
Antigen: Ubiquitin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Rat;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité