Anti-Ubiquitin Mouse Monoclonal Antibody [clone: Ubi-1]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85456-100EA 500 EUR InStock
ANTIA85456-100 ANTIA85456-50
Anti-Ubiquitin Mouse Monoclonal Antibody [clone: Ubi-1]
Anticorps
Mouse monoclonal (Ubi-1) antibody to Ubiquitin for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from Human, Monkey, Horse, Bovine, Porcine, Chicken, Rat, Mouse, Danio, Drosophila and Caenorhabditis elegans.
  • Validated Applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended Dilutions: WB: 1:1000 to 1:2000, ICC/IF: 1:2000, IHC: 1:200
Type: Primary
Antigen: Ubiquitin
Clonality: Monoclonal
Clone: Ubi-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human;Monkey;Horse;Bovine;Porcine;Chicken;Rat;Mouse;Danio;Drosophila;Caenorhabditis elegans
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité