Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nsp1p Mouse Monoclonal Antibody [clone: 32D6]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85458-250EA 380 EUR InStock
ANTIA85458-250 ANTIA85458-500
Anti-Nsp1p Mouse Monoclonal Antibody [clone: 32D6]
Anticorps
Mouse monoclonal (32D6) antibody to Nsp1p for WB, ICC/IF, IHC and IP with samples derived from Saccharomyces cerevisiae.

  • Validated Applications: WB, ICC/IF, IHC, IP
  • Recommended Dilutions: WB (cell lysates): 1:10000, WB (nuclear fractions): 1:50000, ICC/IF: 1:1000 to 1:10000, IHC: 1:1000 to 1:1000

Type: Primary
Antigen: Nsp1p
Clonality: Monoclonal
Clone: 32D6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Saccharomyces cerevisiae

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité