Anti-CD28 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM63]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318634-100 A318634-500
ANTIA318634-100EA 640 EUR InStock
ANTIA318634-100 ANTIA318634-500
Anti-CD28 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM63]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM63] antibody to CD28 for ELISA and flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, flow cytometry
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 10000, flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: CD28
Clonality: Recombinant
Clone: DM63
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité