Anti-GPCR GPRC5D Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM62]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318635-100 A318635-500
ANTIA318635-100EA 620 EUR InStock
ANTIA318635-100 ANTIA318635-500
Anti-GPCR GPRC5D Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM62]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM62] antibody to GPCR GPRC5D for ELISA and flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, flow cytometry
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 10000, flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: GPCR GPRC5D
Clonality: Recombinant
Clone: DM62
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité