Anti-GPCR GPRC5D Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM61]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318636-100 A318636-500
ANTIA318636-100EA 620 EUR InStock
ANTIA318636-100 ANTIA318636-500
Anti-GPCR GPRC5D Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM61]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM61] antibody to GPCR GPRC5D for ELISA, flow cytometry and IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, flow cytometry, IHC
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 10000, flow cytometry: 1:100, IHC: 1:200
Type: Primary
Antigen: GPCR GPRC5D
Clonality: Recombinant
Clone: DM61
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité