Anti-CD38 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM29]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA318664-500EA 1730 EUR InStock
ANTIA318664-500 ANTIA318664-100
Anti-CD38 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM29]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM29] antibody to CD38 for ELISA and flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, flow cytometry
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 10000, flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: CD38
Clonality: Recombinant
Clone: DM29
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité