Anti-SLAMF7/CS1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM9]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318676-100 A318676-500
ANTIA318676-100EA 640 EUR InStock
ANTIA318676-100 ANTIA318676-500
Anti-SLAMF7/CS1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM9]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM9] antibody to SLAMF7/CS1 for ELISA and flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, flow cytometry
  • Recommended dilutions: flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: SLAMF7/CS1
Clonality: Recombinant
Clone: DM9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité