Anti-MEK1 (phospho Thr292) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC1566]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA308235-100EA 630 EUR InStock
ANTIA308235-100
Anti-MEK1 (phospho Thr292) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC1566]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC1566] antibody to MEK1 (phospho Thr292) for WB with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2,000
Type: Primary
Antigen: MEK1
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC1566
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité