Anti-SHMT2/SHMT Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA308252-100EA 400 EUR InStock
ANTIA308252-100
Anti-SHMT2/SHMT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to SHMT2/SHMT for IHC, ICC/IF and IP with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC, ICC/IF, IP
  • Recommended dilutions: IHC: 1:50 to 1:100, ICC/IF1:50 to 1:200:, IP: 1:500 to 1:1,000
Type: Primary
Antigen: SHMT2/SHMT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité