Anti-HSD3B1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2437]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA308449-100EA 505 EUR InStock
ANTIA308449-100
Anti-HSD3B1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2437]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC2437] antibody to HSD3B1 for WB and IHC with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1,000, IHC: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: HSD3B1
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC2437
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité