Anti-ADAM15 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC1419]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA308455-100EA 505 EUR InStock
ANTIA308455-100
Anti-ADAM15 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC1419]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC1419] antibody to ADAM15 for WB, IHC and ICC/IF with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2,000, IHC: 1:50 to 1:200, ICC/IF: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: ADAM15
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC1419
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité