Anti-ZNF213 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA308521-100EA 400 EUR InStock
ANTIA308521-100
Anti-ZNF213 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to ZNF213 for WB and IHC with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2,000, IHC: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: ZNF213
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité