Anti-CDK2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0222]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA308527-100EA 505 EUR InStock
ANTIA308527-100
Anti-CDK2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0222]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC0222] antibody to CDK2 for WB with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1,000
Type: Primary
Antigen: CDK2
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC0222
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité