Anti-COASY Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2552]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA308578-100EA 505 EUR InStock
ANTIA308578-100
Anti-COASY Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2552]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC2552] antibody to COASY for WB with samples derived from human.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1,000
Type: Primary
Antigen: COASY
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC2552
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité