Anti-SynGAP Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2183]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA308630-100EA 505 EUR InStock
ANTIA308630-100
Anti-SynGAP Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2183]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC2183] antibody to SynGAP for WB with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2,000
Type: Primary
Antigen: SynGAP
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC2183
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité