Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK12 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC53277]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA308704-100EA 505 EUR InStock
ANTIA308704-100
Anti-CDK12 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC53277]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC53277] antibody to CDK12 for IHC with samples derived from human, mouse and rat.

  • Validated applications: IHC
  • Recommended dilutions: IHC: 1:100 to 1:500

Type: Primary
Antigen: CDK12
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC53277
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité