Anti-Integrin alpha V Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC50621]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA308725-100EA 505 EUR InStock
ANTIA308725-100
Anti-Integrin alpha V Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC50621]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC50621] antibody to Integrin alpha V for WB, IHC and flow cytometry with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC, flow cytometry
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2,000, IHC: 1:50 to 1:200, flow cytometry: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: Integrin alpha V
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC50621
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité