Anti-AMPK beta 1 (phospho Ser182) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA308809-100EA 515 EUR InStock
ANTIA308809-100
Anti-AMPK beta 1 (phospho Ser182) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to AMPK beta 1 (phospho Ser182) for WB and IHC with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1,000, IHC: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: AMPK beta 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité