Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Biotin Mouse Recombinant Antibody [clone: rBTN/8819]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA314513-100EA 655 EUR InStock
ANTIA314513-100
Anti-Biotin Mouse Recombinant Antibody [clone: rBTN/8819]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rBTN/8819] antibody to Biotin for flow cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from Species Independent.

  • Validated applications: flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Confocal Microscopy, In situ Nucleic Acid Hybridization, flow cytometry: 0,5 to 1 µg/million cells, IF: 0,5 to 1 µg/ml, WB: 0,5 to 2 µg/ml, IHC: 0,5 to 1 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Biotin
Clonality: Recombinant
Clone: rBTN/8819
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Species Independent

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité